Incubador de CO₂, BBD 6220
Proveedor: Thermo Scientific
50047981 51011659 51011660 51020241
390-0172EA 0 EUR
390-0172 390-2430 390-2441 390-0259
Incubador de CO₂, BBD 6220
Incubadoras Incubadores de CO₂
Estos incubadores de CO₂ constituyen una nueva generación de instrumentos con una óptima protección contra la contaminación. Garantizan una reproducibilidad óptima de resultados. Gracias al excelente rendimiento, el BBD 6220, y el Cytoperm®2, son adecuados para todos los ámbitos con una exigencia máxima de protección, seguridad y calidad de trabajo: laboratorios microbiológicos y fertilización in vitro , investigación oncológica o ingeniería de tejidos. Todos los aparatos se caracterizan por su fiabilidad, seguridad y calidad.
  • Eliminación de gérmenes del vapor de humidificación
  • Espacio interior sin condensación
  • Desinfección por aire caliente totalmente automática
  • Regulación del contenido de oxígeno en la atomósfera de la cámara del Cytoperm® 2
Pantalla de vidrio, con seis puertas de vidrio separadas, permite un acceso segmentado. De este modo,  los tiempos de recuperación luego de la carga y descarga se reducen considerablemente y disminuye de forma drástica el riesgo de contaminación (para Cytoperm® 2).
El vapor se esteriliza eficaz y probadamente antes de la entrada en la cámara. El sistema completo de generación de vapor se somete a una desinfección permanente y se desinfecta además mediante un programa de desinfección a 180 °C. En el BBD 6220 la cámara interior se desinfecta automáticamente a 180 °C, sin necesidad de desmontar las piezas intercambiables y los sensores. La fase correspondiente de desinfección se indica a través de la pantalla de estado. Por último, el aparato retorna de forma totalmente automática a las condiciones de incubación originales.
A tried and tested air jacket heating system ensures uniform stability of interior and wall temperatures. In order to deprive unwanted 'subcultures' of nutrient medium, the interior is free of condensate - even at high humidity levels. CO₂ control: Is measured using a thermal conductivity measuring cell with auto-start and auto-zero function, 180 °C hot air disinfection possible. CO₂ range: 0 to 20%, setting accuracy ±0,1 vol.%. Humidity is controlled with external water reservoir, measured by capacitive humidity measurement.