Lámpara de inspección UV, alta intensidad, Modelo B-100AP
Proveedor: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS
95-0127-02M 95-0127-04M 95-0127-07M
630-0716EA 2030 EUR
630-0716 UVPA95-0127-04M UVPA95-0127-07M
Lámpara de inspección UV, alta intensidad, Modelo B-100AP
Luces Lámparas de rayos UV
Proporciona 100 W de iluminación de onda larga (365 nm) de gran intensidad. Entre sus usos: control de calidad, inspección industrial y pruebas no destructivas.
  • El cabezal de la lámpara (Anר: 248×152 mm) gira 360° cuando está conectado a la base, para que la operación manual no sea necesaria
  • La carcasa Cool-Touch™ mantiene la lámpara fría al tacto
  • El filtro está rebajado para evitar roturas
Información para pedidos: la lámpara incluye bombilla de 100 W, transformador y cable. Las bombillas de repuesto se venden por separado.