Armarios de visualización, Mini Chromato-Vue®
Proveedor: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS
95-0072-07 95-0072-01
630-0715EA 1040 EUR
630-0715 630-0714
Armarios de visualización, Mini Chromato-Vue®
Luces Cabinas para visualización UV
La cabina C-10 está diseñada para ser utilizada con lámparas UV compactas (4 vatios), como los modelos UVGL-15 o UVGL-25, o con lámparas UV portátiles (6 vatios), como la UVGL-58. El armario Mini UV C-15G combina la cabina C-10 con la lámpara UV multibanda UVGL-58 portátil (254/365 nm).
  • Filtro absorbe la energía UV y protege los ojos de la nociva radiación de onda corta
  • Cómoda ventana de observación de goma suave con espacio adecuado para gafas protectoras
  • Una cortina ligera ofrece un acceso fácil y evita que la luz externa entre en el interior del armario
  • El panel trasero extraíble permite colocar el armario sobre elementos grandes o voluminosos para realizar inspecciones de fluorescencia
Cabinet interior (L×W×H): 229×254×178 mm
Cabinet exterior (L×W×H): 229×267×305 mm