Dispensadores de microplacas Multidrop® Combi
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
5840330 5840340
735-0393EA 26780 EUR
735-0393 735-0394
Dispensadores de microplacas Multidrop® Combi
Dispensadores de microplacas
Basado en la probada y fiable gama Multidrop™, el Multidrop™ Combi proporciona una dispensación de reactivos a granel de alta velocidad para los laboratorios biotecnológicos y farmacéuticos. El Multidrop™ Combi es notablemente flexible, ya que dispensa en placas que van desde los 6 pocillos hasta los 1536 pocillos, con ajuste automático de la altura de dispensación para placas de perfil bajo a pocillos profundos.
  • Dispensación precisa con tecnología de bomba peristáltica en un amplio rango: de 0,5 a 2.500 µl
  • Reducción de los gastos en los reactivos con una