Microscopios estándar, serie 18
Proveedor: MOTIC
12180142 12180143 12180161 12180162 12180163 12180164 12180165 12180168 1101001400572 1101001400551 PD8041A201 PD8542A201 PD8742A201
632-8945EA 33.4 EUR
632-8945 632-8946 632-8948 632-8949 632-8950 632-8951 632-8952 632-8953 630-0081 632-9053 630-0687 630-0688 630-0689
Microscopios estándar, serie 18
Microscopios
Estos microscopios de campo claro están diseñados para su uso en la enseñanza.
  • Lámpara LED de bajo consumo eficiente
Información para pedidos: Se suministra con funda antipolvo y baterías recargables para 50 horas de uso.