Microscopios polarizadores, PM-1805
Proveedor: MOTIC
12180145 1100102200632
630-1169EA 74.8 EUR
630-1169 630-1469
Microscopios polarizadores, PM-1805
Microscopios
Microscopio polarizador para la observación de fibras y plásticos.
  • Platina circular graduada de 0 a 360°
  • Analizador y polarizador abatible hacia dentro y hacia afuera
Información de suministro: Se suministra con cubierta protectora para el polvo.