Estereomicroscopios con zoom, SMZ-140/-143
Proveedor: MOTIC
11143182 53100259 SE060101A SW0113N6 1101002404501 1100200600834 1100200600813
632-8740EA 65.6 EUR
632-8740 632-9073 630-0154 630-3036 MOTI1101002404501 MOTI1100200600834 MOTI1100200600813
Estereomicroscopios con zoom, SMZ-140/-143
Microscopios
Estos estereomicroscopios con zoom digitales son ideales para aplicaciones de montaje e inspección.
  • Imagen de alta resolución
  • Propiedades antifúngicas
  • Platinas en blanco y negro de vidrio esmerilado
Información de suministro: Se suministra con funda para el polvo.