Microscopios estándar, B3
Proveedor: MOTIC
12220183 12220185
630-0089EA 128 EUR
630-0089 632-8984
Microscopios estándar, B3
Microscopios
Estos microscopios están diseñados para aplicaciones clínicas y educativas.
  • PL: Acromáticos planos
  • ASC: Acromáticos de supercontraste
Información de suministro: Suministrado con filtros azul, verde y amarillo, aceite de inmersión y funda protectora de vinilo para el polvo.