Molino para molienda fina MF 10 basic
Proveedor: IKA
2836000 2870900 2871000 2836002 2836003
412-1130EA 5780 EUR
412-1130 412-1131 412-1132 412-1128 412-1129
Molino para molienda fina MF 10 basic
Molinos
Molino universal de funcionamiento continuo con potente motor. Cuando se utilizan los cabezales de molienda, el material procesado pasa a través de un tamiz de acero inoxidable intercambiable. El material molido puede recogerse directamente en un frasco con cuello esmerilado estándar NS 29.
  • Superficie de trabajo de acero inoxidable fácil de limpiar
  • Se pueden acoplar a la unidad dos cabezales de molienda diferentes
  • Cabezales fácilmente intercambiables
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 22
Certificaciones: Clase de protección IPMore Product Information