Molinos de molienda para laboratorio, sistema POLYMIX® PX-MFC 90 D
Proveedor: KINEMATICA
35010022 35010032 35010021 35010030 35010031
412-0510EA 4320 EUR
412-0510 412-0511 412-0516 412-0517 412-0518
Molinos de molienda para laboratorio, sistema POLYMIX® PX-MFC 90 D
Molinos
Molienda con motor potente, apta para todas las aplicaciones de molido seco de laboratorio. Cámara de molienda con embudo integrado y portaobjetos giratorio para alimentación de las muestras; se puede utilizar con accesorios de molienda con cuchilla o martillo intercambiable, y tamices con mallas de entre 0,2 y 6 mm. Las piezas de la cámara en contacto con la muestra están fabricadas en acero inoxidable endurecido, y la estructura base de aluminio anodizado incorpora un mango. El material molido puede recogerse en un recipiente con conexiones estándar NS 29/32 (con un clip de soporte,More Product Information
Order Now
ESPECIFICACIONES
Modelo PX-PFC 90 D
Tamaño final de partícula <0,2 mm
Environmentally Preferable
Tamaño de malla 0,2…6 mm
Tamaño máx. de granos de entrada ~12 mm
Tamaño/volumen alimentación del lote 300 ml
Potencia de entrada/salida del motor 1000/600 W
Visualización de la velocidad LED
Intervalo de velocidad 50 - 6000 min⁻¹
Ancho × Fondo × Alto 251×325×480 mm
Peso 12 kg