Estufa de secado, E 28
Proveedor: Binder
9010-0001
466-3161EA 1180 EUR
466-3161
Estufa de secado, E 28
Hornos Standard Ovens
Estufa/esterilizador resistente que permite ahorrar espacio, con termostato mecánico hidráulico y ajuste de temperatura mediante el termómetro indicador de dial analógico.
  • Trampilla ventilación regulable
  • Opción de unidades con o sin dispositivo de seguridad
  • Temporizador de 0 a 120 min
  • Termómetro con dial analógico
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 20
Certificaciones: Clase de protección de IP según DIN EN 60529: IP 20
Información de suministro: se suministran con dos bandejas cromadas.