Estufa de secado con convención natural, serie ED
Proveedor: Binder
9010-0075 9010-0167 9010-0168 9010-0169 9010-0190
466-3267EA 5540 EUR
466-3267 BIND9010-0167 BIND9010-0168 BIND9010-0169 466-3251
Estufa de secado con convención natural, serie ED
Hornos Hornos de convección natural y con ventilación
Estufa de secado universales con cámaras de acero inoxidable ideales para aplicaciones de secado y esterilización en las industrias farmacéutica y química, en biotecnología, medicina y universidades. Las estufas tienen una rampa de programa de temperatura, un dispositivo de seguridad de temperatura regulable, clase 2 (DIN 12880) con alarma visual y ventilación regulable por medio de la corredera de ventilación frontal o conducto de escape trasero de 50 mm de Ø. La interfaz RS422 y el software APT-COM™ DataControlSystem opcionales facilitan el cumplimiento de GLP/GMP.
  • Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™ con convención natural
  • Controlador DS con temporizador integrado de 0 a 99 horas
  • Ajuste digital de temperatura con una precisión de 1 grado
  • Posibilidad de calibrado y validaciones
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 20
Please note ED 400 and ED 720 units require a three phase supply.
Certificaciones: Clase de protección IP según la norma DIN EN 60529: IP 20
Información de suministro: Se suministra con dos estantes cromados.
Precaución: Tenga en cuenta que las unidades ED 400 y ED 720 requieren una alimentación trifásica.