Cámaras de humedad, serie HCP
Proveedor: MEMMERT
HCP50 HCP105 HCP150 HCP240
MEMMHCP50EA 9090 EUR
MEMMHCP50 MEMMHCP105 MEMMHCP150 MEMMHCP240
Cámaras de humedad, serie HCP
Cámaras de ensayos Cámaras de humedad
Las cámaras de humedad están compuestas de una cámara interior de acero inoxidable resistente a la corrosión y de una carcasa para ensayos climáticos a largo plazo con una temperatura y humedad constantes. Perfectas para el procesamiento de alimentos, cosméticos, y para los sectores farmacéutico, biotecnológico y de electrónica. Las unidades cuentan con un sistema de autodiagnóstico con indicación de averías para el control de la temperatura y la humedad. La cámara de trabajo puede calentarse en los seis lados; esto, junto con el control de humedad electrónico, evita la formación de condensación en la cámara. Se suministra agua destilada desde un depósito externo de tres litros mediante una bomba inyección automático. Memoria de registro interna de 1024 kB (buffer circular) para todos los datos relevantes, capacidad aproximada de tres meses en intervalos de un minuto. El cumplimiento de GLP/GMP está facilitado por la interfaz en serie USB y el software 'Celsius' para la programación y documentación.
  • Consta de un controlador por microprocesador PID "Perfect" multifuncional, una pantalla LED digital para todos los parámetros y un temporizador de programas de siete días con reloj en tiempo real
  • Temporizador integrado para perfiles de temperatura de hasta 40 plataformas, cada segmento ajustable desde 1 min. hasta 999 h
  • Control activo de la humidificación y la deshumidificación (20-95% de HR) con pantalla digital para la HR, con resolución de 0,5% y precisión de ajustes del 1%
  • Dispone de varias funciones de seguridad, entre las que se incluyen un controlador electrónico de sobrecalentamiento, ajustable digitalmente e independiente con protección TWW de clase 3.1 (preserva las muestras y la estufa); una alarma sonora y visual para los casos de exceso o carencia de temperatura, una apertura con puerta o un depósito de agua vacío
  • La puerta interior de vidrio permite la visualización de las muestras sin afectar a la temperatura de la cámara y evitando la contaminación
  • Para todos los modelos, la cámara interior, incluido el sistema de ventilación, las bandejas para agua y todos los sensores se pueden esterilizar a 160 °C en un programa de 4 horas utilizando STERICard
Información para pedidos: Las unidades se suministran con un software, una tarjeta de memoria, un certificado de calibración (con mediciones tomadas a 60 °C). Los estantes deben pedirse por separado. Para todos los volúmenes de cámara > 56 litros se deben pedir además como mínimo 2 estantes o rejillas. Accesorios y opciones instaladas de serie, como las interfaces RS232, Ethernet y de impresora, y otros disponibles previa solicitud, como los puertos de acceso y la documentación. Para estos, por favor solicite información.
Precaución: For details of the range of shelves and grids, please visit website or contact your local Avantor sales office.