Estufa de hibridación, HB-500 Minidizer
Proveedor: Analytik Jena
732-4315EA 4270 EUR
732-4315
Estufa de hibridación, HB-500 Minidizer
Hornos Hornos de hibridación
El Horno Minidizer está diseñado como unidad de sobremesa compacta y a la vez portátil. Es ideal para uso en laboratorios básicos o con espacios reducidos. La cubierta de la unidad es oscilante para facilitar el acceso al carrusel, que también se puede extraer para cambiar fácilmente los tubos.
  • Accurate temperature and rotation speed controls
  • Dynamic mixing capability is ideal for cDNA library screenings, primer synthesis and nucleic acid hybridisation
  • Stainless steel interior is easy to clean