Pipetas multicanal, electrónicas, volumen variable, Finnpipette™ Novus
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
46300000 46300100 46300200 46300300 46300400 46300500 46300700 46300800
613-0176EA 1660 EUR
613-0176 613-0177 613-0178 613-0179 613-0180 613-0181 613-0182 613-0612
Pipetas multicanal, electrónicas, volumen variable, Finnpipette™ Novus
Pipetas Micropipetas
Ergonómicas, garantizan una gran comodidad de uso en el trabajo rutinario.
  • Cuerpo giratorio regulable 120° que permite controlar el pipeteado con el índice
  • Expulsor de puntas flexible para diestros o zurdos (patentado)
  • Gran pantalla, menú de 2 niveles accesible mediante una sola tecla
  • 10 funciones de pipeteado y 9 niveles de velocidad accesibles mediante una sola tecla, rápidamente programable
  • Esterilizables en autoclave (sólo parte inferior)
Información para pedidos: suministrado con adaptador de CA universal, manual completo de funcionamiento yMore Product Information