Pipeta de repetición HandyStep® S
Proveedor: Brand
HandyStep® S
612-3858EA 305 EUR
612-3858
Pipeta de repetición HandyStep® S
Pipetas Pipetas repetitivas
Esta pipeta de repetición ergonómica y resistente permite un pipeteo en serie rápido y fácil con puntas PD (10 tamaños distintos de 0,1 µl a 50 ml) para proporcionar hasta 49 dispensaciones repetidas de una sola aspiración. Además, es compatible con Combitips®, Combitips® plus y otras puntas repetitivas estándar.
  • Montaje fácil de la punta: las puntas pueden insertarse ahora desde abajo
  • Tecla de expulsión para la expulsión segura y sin contacto de la punta
  • Manipulación óptima (solamente tres elementos funcionales)
  • Certificado de conformidad, con número de serie
  • 59 volúmenes diferentes con 10 tamaños de puntas PD
El sistema HandyStep® S funciona según el principio de desplazamiento positivo, lo que lo convierte en la solución ideal para los procesos de dispensación habituales y para la manipulación compleja de líquidos (viscosos, de alta densidad o con una presión de vapor alta).
* Stroke setting = % of nominal volume
Información de suministro: Incluye certificado de rendimiento, manual de funcionamiento, montaje en estante/bastidor y 3 puntas PD (0,1, 1 y 10 ml).