Pipetas monocanal mecánicas, volumen variable, mLINE®
Proveedor: Sartorius
725080 725070 725060 725050 725020 725030 725010 725090
613-4093EA 387 EUR
613-4093 613-4092 613-4091 613-4090 613-4089 613-5078 613-5125 613-5147
Pipetas monocanal mecánicas, volumen variable, mLINE®
Pipetas Micropipetas
Las pipetas mLINE® ofrecen una combinación exclusiva de características nuevas y patentadas para una mayor precisión y exactitud. Incluyen filtros reemplazables para el cono de la punta que evitan que se contamine y se dañe la pipeta.
  • Pantalla clara fácil de leer con números grandes e incrementos pequeños
  • Equipadas con conos de punta cargados por resorte (es decir, mecanismo Optiload) que permite cargar y expulsar la punta empleando la mínima fuerza
  • La tecnología patentada del émbolo permite una fuerza de pipeteado más baja
  • Intervalo de volumen codificado por colores para una selección fácil de la pipeta y 5 tapones codificados por colores
  • El aislamiento térmico de los componentes internos mejora tanto su precisión como su reproducibilidad
  • Autoclavable
Se ofrecen dos tipos de filtro: filtros Safe-Cone Standard y filtros Safe-Cone Plus. Se recomienda el uso de filtros Standard para aplicaciones generales y filtros Plus para aplicaciones más exigentes, como cultivo de células, trabajo con bacterias y virus y biología molecular.
* Safe-Cone Plus.
Starter Kit 1 includes three mLINE® pipettes (0,5 - 10 µl, 10 - 100 µl, 100 - 1000 µl), colour coded tip racks for each pipette, one pipette holder, colour-coding caps and one calibration tool.
Starter Kit 2 includes three mLINE® pipettes (2 - 20 µl, 20 - 200 µl, 100 - 1000 µl), colour coded tip racks for every pipette, one pipette holder, colour coded caps and one calibration tool.
Multipack 1 includes three mLINE® pipettes (0,5 - 10 µl, 10 - 100 µl, 100 - 1000 µl), Sartorius Optifit Tip tray boxes (0,2 - 10 µl, 0,5 - 200 µl, 10 - 1000 µl) and a linear stand.
Multipack 2 includes three mLINE® pipettes (2 - 20 µl, 20 - 200 µl, 100 - 1000 µl), Sartorius Optifit Tip tray boxes (0,5 - 200 µl, 10 - 1000 µl) and a linear stand.
Multipack 3 includes four mLINE® pipettes (0,5 - 10 µl, 10 - 100 µl, 20 - 200 µl, 100 - 1000 µl), Sartorius Optifit Tip tray boxes (0,2 - 10 µl, 0,5 - 200 µl, 10 - 1000 µl) and a linear stand.
Multipack 4 includes three mLINE® pipettes (0,5 - 10 µl, 20 - 200 µl 100 - 1000 µl), one 8-channel pipette (30 - 300 µl), Sartorius Optifit Tip tray boxes (0,2 - 10 µl, 0,5 - 200 µl, 5 - 350 µl, 10 - 1000 µl) and a linear stand.
Multipack 5 includes five mLINE® pipettes (2 - 20 µl, 10 - 100 µl, 20 - 200 µl, 100 - 1000 µl, 500 - 5000 µl), Sartorius Optifit Tip tray boxes (0,5 - 200 µl, 10 - 1000 µl, 5000 µl) and a linear stand.
Información para pedidos: Las pipetas mLINE® pueden suministrarse sólo las pipetas o en kits básicos en bolsa.