Pipetas monocanal, volumen fijo o variable, Transferpettor™
Proveedor: Brand
701807 701812 701817 701822 701842 701844 701853 701858 701863 701864 701868 701873 701878 702804 702806 702810 702812
613-3354EA 460 EUR
613-3354 613-3355 613-3356 613-3357 613-3358 613-3359 613-3362 613-3363 613-3364 613-3365 613-3366 613-3367 613-3368 613-3379 613-3380 613-3381 613-3382
Pipetas monocanal, volumen fijo o variable, Transferpettor™
Pipetas Micropipetas
Idónea para pipetear medios muy viscosos de hasta 140000 mm²/s, o con densidad de hasta 13,6 g/cm³ (soluciones de proteínas, aceites, grasa, mercurio, ácido sulfúrico), medios con elevada presión de vapor de hasta 500 mbares (alcoholes, éteres, hidrocarburos), o medios con tendencia a formar espuma (soluciones tensioactivas).
  • Para pipetear medios que presentan problemas para pipetas de desplazamiento de aire
  • El desplazamiento positivo asegura que los resultados son reproducibles independientemente de la velocidad de pipeteo y de la condiciones ambientales
  • El pitón móvil está en contacto directo con el líquido y elimina hasta la última gota de las paredes de los capilares o las puntas
  • La humedad residual de los capilares o las puntas es mínima y puede despreciarse, excepto en el caso de medios infecciosos o radioactivos
  • Certificado de cumplimiento con un certificado de calidad
Información para pedidos: Debe utilizarse con capilares, puntas y  pistones para Transferpettor™.