Pipetas monocanal mecánicas, volumen fijo o variable, Proline®
Proveedor: Sartorius
720015 720080 720025 720050 720070 720060 720110 722001 722004 722010 722015 722020 722025 722030 722035 722040 722045 722050 722055 720010
613-4045EA 264 EUR
613-4045 613-4053 613-4047 613-4050 613-4052 613-4051 613-4054 613-4077 613-4078 613-4079 613-4080 613-4081 613-4082 613-4083 613-4084 613-4085 613-4086 613-4087 613-4088 613-4046
Pipetas monocanal mecánicas, volumen fijo o variable, Proline®
Pipetas Micropipetas
Pipetas ergonómicas con un funcionamiento rápido y fácil. Algunos modelos seleccionados ofrecen filtros para el cono de la punta intercambiables para evitar la entrada de líquidos y aerosoles en la pipeta.
  • Fácil calibración y mantenimiento, pequeña cantidad de piezas
  • Acción suave del émbolo y recalibración y servicio sencillos en el laboratorio
  • Ajuste del volumen mediante un simple clic
  • Soporte ergonómico para los dedos, que reduce el riesgo de RSI
Se ofrecen dos tipos de filtro: filtros Safe-Cone Standard y filtros Safe-Cone Plus. Se recomienda el uso de filtros Standard para aplicaciones generales y filtros Plus para aplicaciones más exigentes, como cultivo de células, trabajo con bacterias y virus y biología molecular.
Información de suministro: se suministran con cinco filtros adicionales y pinzas, y una herramienta de calibración.