Pipetas monocanal electrónicas, volumen variable, Finnpipette™ Novus
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
46200000 46200100 46200300 46200400 46200500 46200600 46200700 46200800 46200200
613-0123EA 1020 EUR
613-0123 613-0125 613-0129 613-0131 613-0133 613-0135 613-0137 613-0139 613-0127
Pipetas monocanal electrónicas, volumen variable, Finnpipette™ Novus
Pipetas Micropipetas
Esta pipeta electrónica ofrece una ergonomía y un rendimiento mejorados para aplicaciones de pipeteo estándar.
  • Diseño ligero y ergonómico para un uso excepcionalmente sencillo
  • Empuñadura pivotante 120°, por lo que el pipeteado se puede controlar con el dedo índice
  • Botón de expulsión de presión suave adecuado para la mano derecha o izquierda
  • Pantalla grande, menú de 2 niveles al que se puede acceder con un único botón
  • 10 funciones de pipeteado y 9 niveles de velocidad a los que se puede acceder mediante un único botón
  • Esterilizables en autoclave (sólo parte inferior)
Información para pedidos: suministrado con adaptador de CA universal, manual completo de funcionamiento y mantenimiento, certificado de calibración (según la norma ISO 8655) y un minisoporte adhesivo.