Pipetas monocanal electrónica Transferpette® electronic
Proveedor: Brand
705300 705303 705306 705340 705343 705346 705316 705313 705310 705307 705299 705339 705347 705309 705317 705319 705320 705323 705326
613-4217EA 508 EUR
613-4217 613-4218 613-4219 613-4223 613-4224 613-4225 613-4222 613-4221 613-4220 613-0083 613-0081 613-0195 613-0196 613-0596 613-0597 BRND705319 BRND705320 BRND705323 BRND705326
Pipetas monocanal electrónica Transferpette® electronic
Pipetas Micropipetas
La pipeta de pistón Transferpette® electronic combina las características ampliamente reconocidas de las pipetas mecánicas BRAND con las ventajas de los aparatos electrónicos.
  • Fácil de usar: control intuitivo del menú, botón de expulsión de color y documentación técnica sencilla
  • Gracias al diseño estándar optimizado de cono de la punta BRAND® pueden usarse las puntas de otros fabricantes
  • Amplia selección de programas; programa de pipeteo, mezcla de muestras, pipeteo inverso, pipeteo para electroforesis, dispensación, "calibración fácil" para hacer ajustes rápidos en la pipeta Transferpette® electronic sin herramientas y funciones de "Actualización" de la batería
  • Esterilizables en autoclave (cuerpo inferior únicamente)
* Filtro
Información para pedidos: Se entregan con certificado de calidad, batería y aceite de silicona.