Bombas de trasvase, accionamiento de mano o pie, OTAL®
Proveedor: BURKLE
5005-1200 5005-1800 5005-3000 5005-4000 5005-6000 5005-1000 5005-1500 5005-7000
223-0006EA 115 EUR
223-0006 223-1112 223-1115 223-0061 223-0060 223-1130 223-1113 223-1000
Bombas de trasvase, accionamiento de mano o pie, OTAL®
Bombas Bombas para bidón
El tubo sifónico extraíble se adapta a la altura del recipiente al utilizar la bomba manual. De este modo, se garantiza un buen vaciado y la bomba manual se puede emplear para diferentes recipientes.
  • Bomba manual especialmente compacta que ahorra espacio
  • Buena capacidad de bombeo
  • Con tapones universales de PVC blando, para aberturas de recipientes de 30 a 70 mm de Ø
Bomba manual de PP OTAL®
Bomba manual OTAL® con tubos de transporte de PP, resistente contra ácidos poco activos, lejías y limpiadores.
Bomba manual de PVDF OTAL®
Bomba manual OTAL® con tubos de transporte de PVDF especialmente indicados para medios ácidos y lejías, aunque no para ácidos y lejías altamente oxidantes. El PVDF es un material de propiedades especiales con mejor resistencia química que el PP. Resistente contra la lejía de cloro para blanquear.
Bomba manual de acero inoxidable OTAL®
Bomba manual OTAL® con tubos de transporte de acero inoxidable (1.4301) para líquidos difícilmente inflamables de la clase de peligro AIII (VbF). Para medios corrosivos, emplear la bomba manual de PP o PVDF OTAL®.
Bomba manual OTAL® con manguera y llave de paso
Bomba manual OTAL® con manguera y llave de paso con tubo de descarga flexible de 1,5 m de longitud fabricado en PVC y llave de paso de PP/PE, tubos de transporte de PP. El tubo de salida flexible resulta especialmente adecuado para el llenado de recipientes alejados.
Mini bomba manual de PP OTAL®
Mini bomba de PP OTAL® con tubos de transporte de PP y tapón universal de PVC blando
Ideal para recipientes pequeños de hasta 10 litros
Con tapón universal para aberturas de recipientes con un diámetro de 20 – 36 mm
Bomba de batería OTAL®
Bomba OTAL® para el llenado seguro de baterías de automóviles con ácido o agua destilada, con válvula de cierre de manguera y punta dosificadora para un llenado preciso.