Bombas de tambor, Ultra-pure
Proveedor: BURKLE
5606-1000 5606-0600 5606-1001 5606-0601 5606-0400 5606-0401
223-0038EA 891 EUR
223-0038 223-0094 223-0096 233-0121 223-0119 223-0120
Bombas de tambor, Ultra-pure
Bombas Bombas para bidón
Ideales para el llenado de líquidos muy puros. La excelente resistencia química de los materiales de PTFE y FEP permiten trabajar con líquidos que atacan el PP o PVC (con excepción del flúor). Con llave de corte de PTFE, que evita la emisión de vapores peligrosos y el goteo de líquidos.
  • Excelente resistencia química
  • Hay disponibles juntas para envases comerciales
  • Reposicionamiento continuo de la altura de inmersión de las bombas, con lo que se garantiza una buena evacuación de los residuos
PP contact parts and flexible PVC tubing.