Bombas de elevación para disolventes
Proveedor: NRG DEVELOPMENTS
5802 5804
181-0303EA 113 EUR
181-0303 181-0304
Bombas de elevación para disolventes
Bombas Bombas para bidón
Estas bombas de elevación incorporan varillas de pistón de acero revestidas con plástico de forma que sólo los materiales compatibles entran en contacto con los líquidos manipulados. El adaptador estándar se ajusta a las roscas 2" BSB o 2" NPT. Nylon, con juntas de PTFE.
  • Equipada con juntas de PTFE para ofrecer la máxima resistencia a los productos químicos
  • Hay modelos que admiten envases de 20 a 210 litros