Bombas de elevación para productos químicos
Proveedor: NRG DEVELOPMENTS
5702 5704CHEM
181-0301EA 127 EUR
181-0301 181-0302
Bombas de elevación para productos químicos
Bombas Bombas para bidón
Estas bombas de elevación incorporan varillas de pistón de acero revestidas con plástico de forma que solo los materiales compatibles entran en contacto con los líquidos manipulados. El adaptador estándar se ajusta a las roscas 2" BSB o 2" NPT.
PP, con juntas de PTFE.
  • Equipada con juntas de PTFE para ofrecer la máxima resistencia a los productos químicos
  • Hay modelos que admiten envases de 20 a 210 litros