Packs completos bombas peristálticas
Proveedor: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
523-51019-00 523-51019-02 523-51019-04
224-0033EA 4130 EUR
224-0033 224-1428 HEID523-51019-04
Packs completos bombas peristálticas
Bombas Bombas peristálticas
Pack completo compuesto por la bomba, cabezal y mangueras. Listo para usar.
  • Flujo: 0,3 a 80 ml/min
  • Para mangueras con grosor de pared de 1,6 mm
  • El set de mangueras incluye una manguera Tygon de 1 m (0,8 mm de diámetro interior) y una manguera de silicona de 1 m (0,8 mm de diámetro interior)
Bomba PD 5101 (descripción técnica, ver ref. 224-1352) con cabezal de bomba SP quick 1,6 y set de mangueras.