Bombas peristálticas
Proveedor: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
523-50013-00 523-50010-00 523-50060-00 523-50010-02 523-50060-02 523-50013-02 523-50010-03 523-50060-04
224-0754EA 3450 EUR
224-0754 224-1350 224-1351 224-0050 224-1423 224-0051 HEID523-50010-03 HEID523-50060-04
Bombas peristálticas
Bombas Accionamientos de bombas Accionamientos de bombas peristálticas
Modelo PD 5001 y PD 5006 para aplicaciones estándar. Las bombas peristálticas son ideales para el transporte y la dosificación de soluciones agresivas, abrasivas o corrosivas, para medios estériles a baja presión. El medio sólo toma contacto con la manguera, evitando la contaminación. Adecuadas para el transporte de medios muy viscosos hasta 10000 mPas. Las bombas tiene aspiración automática sin obturación ni válvulas. Adecuadas para uso en industria alimenticia, para la filtración en tratamientos de agua, biotecnología y para aplicaciones estándar de laboratorio. Flujo bajo presión y en vacío. Motores sin mantenimiento que garantizan una alta vida útil.
  • Revoluciones configurables con mando analógico.
  • Regulación electrónica de revoluciones
  • Precisión de regulación ±2%
  • Sentido de giro reversible (izquerda/derecha)
  • Apilables (máx. 3 bombas)
  • Protección: IP 30
Modelo PD 5001:
Flujo con cabezal de un canal: 0,7 - 729 ml/min/Flujo con cabezal de varios canales:  0,01 - 336 ml/min
Rango de revoluciones de 10 a 120 min⁻¹
Regulador analógico con guía de retorno
Control de revoluciones: mediante escala
Se pueden acoplar 2 cabezales de bomba: SP quick y SP quick d en forma conjunta.
Mecanismo de bomba de varios canales, incluye adaptador para varios canales. Acepta cabezales de varios canales C 4, C 8 y C 12
Model PD 5006:
Flujo: 3,3 - 3644 ml/min
Rango de revoluciones 50 - 600 min⁻¹
Regulador analógico con guía de retorno
Control de revoluciones: mediante escala
El mecanismo de bomba no acepta cabezales de varios canales y ni el cabezal SP quick d