Bombas peristálticas
Proveedor: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
523-51013-00 523-51010-00 523-51060-00 523-51013-02 523-51010-02 523-51060-02 523-51060-03 523-51010-03 523-51013-03
224-0755EA 3720 EUR
224-0755 224-1352 224-1353 224-1427 224-1424 224-1429 HEID523-51060-03 HEID523-51010-03 HEID523-51013-03
Bombas peristálticas
Bombas Accionamientos de bombas Accionamientos de bombas peristálticas
Modelo PD 5101 y PD 5106 para alta exigencia. Las bombas peristálticas son ideales para el trasvase y dosificación de soluciones agresivas, abrasivas o corrosivas, y para medios estériles a baja presión. El medio sólo toma contacto con la manguera, evitando la contaminación. Adecuadas para el transporte del medios muy viscosos hasta 10,000 mPas. Aspiración automática sin obturación ni válvulas. Adecuadas para la industria alimenticia, para filtración y separación en tratamientos de agua, biotecnología y aplicaciones estándar de laboratorio. Flujo a presión y en vacío. Motores sin mantenimiento, garantizan  larga vida útil.
  • Revoluciones, sentido de giro e inicio/parada regulables de forma analógica
  • Regulación electrónica de revoluciones
  • Alta precisión de regulación ±0,5%
  • Mecanismo de bomba con interfaz analógica para 0 a 10 V o 4 a 20 mA
  • Sentido de giro reversible (izquierda/derecha)
  • Con pulsador que acelera el llenado y vaciado de las mangueras
  • Carcasas apilables (máx. 3 bombas)
  • Protección IP 55 (protección contra salpicaduras según DIN 40050)
Modelo PD 5101:
Flujo con cabezal de un canal: 0,3 a 729 ml/min/Flujo con cabezal de varios canales: 0,005 a 336 ml/min
Rango de revoluciones 5 a 120 min⁻¹
Regulador digital con guía de retorno
Control de revoluciones: con escala
Se pueden acoplar 2 cabezales: SP quick y SP quick d en forma conjunta
Mecanismo de bomba de varios canales, incluye adaptador para varios canales. Acepta cabezales de varios canales C4, C8 y C12 (los cabezales se deben solicitar por separado)
Model PD 5106:
Flujo:1,6 a 3,644 ml/min
Rango de revoluciones 24 a 600 min⁻¹
Regulador digital con guía de retorno
Control de revoluciones: con escala
El mecanismo de bomba no acepta cabezales de varios canales ni cabezal SP quick d