Modelos PD 5201 y PD 5206 para alta exigencia. Las bombas peristálticas son ideales para el transporte y dosificación de soluciones agresivas, abrasivas o corrosivas, y para medios estériles a baja presión. El medio sólo toma contacto con la manguera, evitando la contaminación. Indicado para medios muy viscosos, hasta 10 000 mPas. Aspiración automática sin obturación ni válvulas. Adecuadas para la industria alimenticia, para filtración y separación en tratamientos de agua, biotecnología y para aplicaciones estándar de laboratorio. Flujo bajo presión y en vacío. Los motores sin mantenimiento garantizan una larga vida útil. El flujo se ajusta en forma individual para cada manguera mediante el programa, y se indica en la pantalla. El software se suministra de forma opcional. El mecanismo de la bomba está controlado por microprocesador. Con interfaz digital RS232 para control de: número de revoluciones, cantidad de dosificación, flujo, pausa y dimensión de manguera. Indicación digital del número de revoluciones (min⁻¹) y el flujo (ml/min). Indicación digital del volumen dispensado (ml) durante la dosificación. Dosificación en intervalos con tiempos de pausa fijos. Se puede establecer el flujo y el volumen a dosificar. Calibración muy sencilla del volumen a dosificar (ml) y el flujo (ml/min).
- Interfaz RS232C analógica y digital para velocidad, dirección de rotación y arranque/parada
- Control electrónico de velocidad con alto grado de precisión de control, ±0,5 %
- Rotación reversible (izquierda/derecha)
- El botón de velocidad máxima acelera el llenado y vaciado del tubo
Modelo PD 5201:
Flujo con cabezal de un canal: 0,3 - 729 ml/min
Rango de revoluciones 5 - 120 min⁻¹ /Flujo con cabezal de varios canales: 0,005 - 336 ml/min
Regulador digital con guía de retorno
Control de revoluciones: Digital
Se pueden acoplar 2 cabezales: SP quick y SP quick d en forma conjunta
Mecanismo de bomba de varios canales, incluye adaptador para varios canales. Admite cabezales de varios canales C 4, C 8 y C 12 (los cabezales se deben solicitar por separado)
Cuando se utilizan cabezales de varios canales se indica en la pantalla el volumen a dosificar en cada intervalo en µl (válido para mangueras de 0,2 a 0,9 mm)
Model PD 5206:
Flujo: 1,6 - 3644 ml/min
Rango de revoluciones 24 - 600 min⁻¹
Regulador digital con guía de retorno
Control de las revoluciones: Digital
El mecanismo de bomba no acepta cabezales de varios canales ni el cabezal SP quick d