Cabezales peristálticos monocanal
Proveedor: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
527-11100-00 527-11300-00
224-1356EA 652 EUR
224-1356 224-1357
Cabezales peristálticos monocanal
Bombas Cabezales de bomba Cabezales de bombas peristálticas
Modelo SP quick 1,6 y 2,5 mm.
Para flujo sin pulsaciones y cambio rápido de manguera.
Modelo SP quick 1,6 mm:
Flujo 0,3 a 3300 ml/min (dependiendo de la bomba y la manguera utilizados)
Para mangueras con grosor de pared de 1,6 mm
Sin pulsaciones con 5 rodillos y soporte de rodillos de acero
Para la conexión de 2 cabezales se debe utilizar una combinación de SP quick y SP quick d
Cambio de manguera sencillo y rápido
Modelo SP quick 2,5 mm:
Flujo 0,3 a 3300 mL/min (dependiendo de la bomba y la manguera utilizados)
Para mangueras con grosor de pared de 2,5 mm
Sin pulsaciones, con 5 rodillos y soporte de rodillos de acero
Para la conexión de 2 cabezales se debe utilizar una combinación de SP quick y SP quick d
Cambio de manguera sencillo y rápido