Cabezales peristálticos multicanal
Proveedor: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
524-40810-00 524-80420-00 524-81220-00
224-1445EA 1750 EUR
224-1445 224-1446 224-1447
Cabezales peristálticos multicanal
Bombas Cabezales de bomba Cabezales de bombas peristálticas
Modelo C 4, C 8 y C 12. Adecuados para bombas PD 5001, PD 5101 y PD 5201, con adaptador para varios canales. Funcionamiento simultáneo de hasta 12 canales. Dosificación separada en distintos recipientes en un solo paso.
  • Cambio de manguera sencillo y rápido
  • Es posible el funcionamiento con una ocupación parcial de los canales del cabezal
  • Flujo por canal seleccionable individualmente utilizando diferentes mangueras con dimensiones adecuadas
  • 4 u 8 rodillos, sin pulsaciones
  • Los cartuches se pueden intercambiar sin detener el flujo
Modelo C4
8 rodillos para flujo sin pulsaciones
Se pueden acoplar 4 cartuchos small en un cabezal (se deben solicitar por separado)
Posibilidad de utilización parcial del cabezal
Colocación sencilla de los cartuchos mediante dispositivo de acoplamiento rápido
Modelo C8
4 Rodillos para flujo sin pulsaciones
Se pueden acoplar 4 cartuchos large u 8 cartuchos medium al cabezal
Posibilidad de utilización parcial del cabezal
Los cartuchos medium y large se pueden combinar
Colocación sencilla de los cartuchos mediante dispositivo de acoplamiento rápido
Modelo C12
8 rodillos para flujo sin pulsaciones
Se pueden acoplar 12 cartuchos small en un cabezal
Posibilidad de utilización parcial del cabezal
Se puede utilizar para volúmenes pequeños gracias a su sistema de engranaje
Colocación sencilla de los cartuchos mediante dispositivo de acoplamiento rápido