Cabezales peristálticos monocanal
Proveedor: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
523-45110-00 523-43020-00
224-1362EA 1240 EUR
224-1362 HEID523-43020-00
Cabezales peristálticos monocanal
Bombas Cabezales de bomba Cabezales de bombas peristálticas
Cabezales SP standard 1,6 mm y SP standard 2,5 mm: Para aplicaciones sencillas. Carcaza de aluminio. Rodillos de acero, soporte de rodillos de poliamida. Rotor con 2 rodillos convexos; impide que los cultivos de células se dañen. Para mangueras con grosor de pared de 1,6 ó 2,5 mm. Flujo: 0,5 a 3644 ml/min (dependiendo de la bomba y la manguera utilizados).
Cabezal SP vario: Para mangueras con distinto grosor de pared
Carcaza de aluminio
Rodillos de acero, soporte de rodillos de aluminio revestido
Rotor con 2 rodillos convexos, impide que los cultivos de células se dañen
Para mangueras con grosor de pared de 1,6 y 2,5 mm; rotor con distancia entre rodillos ajustable, para adecuarse al grosor de la manguera
Flujo: 0,5 a 3644 ml/min (dependiendo de la bomba y la manguera utilizados)