Refractómetros digitales automáticos, RX-5000α
Proveedor: Atago
3261 3271 3266
635-0147EA 9130 EUR
635-0147 635-0499 635-0505
Refractómetros digitales automáticos, RX-5000α
Refractómetros Refractómetros de mesa de trabajo
Los modelos RX-5000α son refractómetros digitales automáticos que pueden establecer la medición de temperatura internamente y tienen la capacidad de medir el índice de refracción, los grados Brix o la concentración de distintos líquidos de forma rápida y precisa.
El modelo RX-5000α-Bev es adecuado para la medición de los grados Brix de bebidas y soluciones azucaradas. Cuenta con una platina plana para muestras para una limpieza más rápida y sencilla de líquidos y bebidas móviles en lugar del pocillo para muestras convencional de los demás modelos.