Refractómetro digital manual, serie PAL
Proveedor: Atago
3810 3820 4403 4422 4488 4491 3830 3840 3850 3852 3810A
635-0153EA 388 EUR
635-0153 635-0154 635-0155 635-0156 635-0158 635-0160 635-0214 635-0363 635-0726 635-0812 ATAG3810A
Refractómetro digital manual, serie PAL
Refractómetros Refractómetros de mano
These pocket battery operated instruments are easy to use, delivering rapid results.
  • Automatic temperature compensation (ATC) from 10 to 100 °C for PAL-1/2/3/S
  • Simple single-handed operation
  • IP 65 allows rinsing off the sample with running water
Existen más de 80 escalas especiales para la serie PAL disponibles previa solicitud para diversos productos; dextrano, fructosa, glucosa, lactosa, maltosa, miel, leche de soja, agua de mar, ácido cítrico.
Información de suministro: Supplied in storage case with pipette.