Handheld refractometers, MASTER series
Proveedor: Atago
2364 2374 2384 2363
635-0693EA 305 EUR
635-0693 635-0697 635-0701 635-0692
Handheld refractometers, MASTER series
Refractómetros Refractómetros de mano
La serie MASTER de refractómetros portátiles proporciona una gama de instrumentos fáciles de usar para una amplia variedad de aplicaciones.
  • MASTER-M: modelo estándar, escala clara, solo se necesitan dos gotas
  • MASTER-T: compensación automática de temperatura de 10 a +30 °C
  • MASTER-α: compensación automática de temperatura (IP 65 excepto ocular), hermético al polvo y protegido contra chorros de agua
  • MASTER-P: diseñado con un cuerpo de plástico para resistir muestras saladas y ácidas
El diseño tiene una empuñadura ergonómica y una carcasa del prisma que permite a la muestra cubrir el prisma sin tener que levantar la placa de luz diurna.
These instruments have automated temperature compensation in the range 10 to 30 °C.