Handheld refactometers
Proveedor: Mettler - Toledo
51324650 51324660
635-0445EA 3490 EUR
635-0445 635-0446
Handheld refactometers
Refractómetros Refractómetros de mano
Estos refractómetros, que utilizan el método de reflexión total, son instrumentos portátiles para mediciones en ámbitos de laboratorio y producción. La pantalla de LC retroiluminada y la estructura simple intuitiva del menú permite al usuario cambiar fácilmente la configuración en segundos. La muestra se puede colocar en la celda de medición o se puede sumergir el sensor directamente en el fluido.
  • Compensación automática de temperatura (CAT)
  • Utilizado como instrumento portátil o de sobremesa
  • Opciones de uso: inmersión del sensor en líquido o aplicación de la muestra en la célula de medición
  • Almacena hasta 1100 resultados que se transfieren fácilmente con la interfaz IR
  • Refracto GS tiene un prisma de zafiro y, por tanto, un rango mayor de medida y una respuesta más rápida
El resultado se puede mostrar en una amplia variedad de unidades convencionales y, además, en las unidades pertinentes para mediciones de anticongelante y mosto, así como aplicaciones personalizadas.
Información de suministro: se suministra con funda para transporte, software HelloCD™, 2 pilas AAA, toallitas de limpieza, 2 pipetas de LDPE, 2 viales de PE e instrucciones de funcionamiento.