Refrigeradores Ventilados Profesional, PHCbi
Proveedor: PHC Corporation
MPR-1014 MPR-1014R
471-0673EA 0 EUR
471-0673 471-0674
Refrigeradores Ventilados Profesional, PHCbi
Refrigeradores
Intervalo de temperaturas: de 2 a 14 o 23 °C.
  • Ventilación forzada de aire para una mejor uniformidad de temperatura
  • Sistema de descongelamiento automático sin aumento de la temperatura
  • Puerta de doble cristal y lámpara fluorescente
  • Control de temperatura por microprocesador con pantalla digital
  • Alarmas visuales y sonoras en caso de temperatura alta y baja, interrupción del suministro eléctrico y puerta abierta
  • Contactos de alarma remota
  • Puertas con cerradura con llave
Puertos de acceso Ø 30 mm, 1 a 3 según modelos.
2 versiones: estándar conMore Product Information