Refrigeradores profesionales
Proveedor: Liebherr
UKS1801 FKV4310 FKV502 FKVSL3612 FKUV1610 FKUV1660 FKV503 FKV1800 FKUV1613 FKUV1663
472-2250EA 0 EUR
472-2250 472-0008 471-0230 471-0234 471-0471 LIEBFKUV1660 471-1036 471-1064 471-1062 471-1180
Refrigeradores profesionales
Refrigeradores
Frigoríficos comerciales con refrigeración por aire forzado; la ventilación se detiene cuando se abre la puerta.
  • Descongelación automática
  • Puerta con cerradura
  • Iluminación interior LED (solo modelos de vidrio)
  • Bisagra intercambiable
  • Garantía de un año
Intervalo de temperaturas: 1 a 15 °C (FKv 503: 1 a 12 °C).
Order Now
ESPECIFICACIONES
Modelo UKs 1801 FKv 4310 FKv 502 FKvsl 3612 FKUv 1610 FKUv 1660 FKv 503 FKv 1800 FKUv 1613 FKUv 1663
Environmentally Preferable
Referencia 472-2250 472-0008 471-0230 471-0234 471-0471 LIEBFKUV1660 471-1036 471-1064 471-1062 471-1180
Temperatura +1...+15 °C 0...+15 °C 0...+15 °C +1...+15 °C +1...+12 °C +1...+15 °C +1...+15 °C +1...+15 °C
Circulación de aire ventilada ventilada ventilada ventilada ventilada
Pantalla Digital
Alarma - - - - Audible and visual door and temperature alarm Audible and visual door and temperature alarm - Audible and visual door and temperature alarm Audible and visual door and temperature alarm Audible and visual door and temperature alarm
Estantes/cajones 3 estantes de rejilla/- 5 estantes de rejilla/- 2 estantes de rejilla/- 6 shelves 3 estantes de rejilla/- 3 shelves 2 shelves 3 shelves 3 shelves 3 shelves
Tipo de puerta 1 glass swing door 1 solid swing door 1 glass swing door 1 glass swing door 1 solid swing door 1 solid swing door 1 glass swing door 1 solid swing door 1 glass swing door 1 glass swing door
Bloqueo de puerta Yes Yes Yes
An×F×Al ext. 600×600×855 mm 600×650×1860 mm 430×500×610 mm 600×615×830 mm 425×450×612 mm 600×600×850 mm 600×615×830 mm 600×615×830 mm
Peso 50 kg 77 kg 34 kg 82 kg 35 kg 35 kg 31 kg 35 kg 41 kg 42 kg