Sistema de cultivo en botellas de rotación superior con mesa para botellas de tamaño pequeño, Wheaton®
Proveedor: DWK Life Sciences
W348924-C WCI000048
734-1167EA 2230 EUR
734-1167 WHEAWCI000048
Sistema de cultivo en botellas de rotación superior con mesa para botellas de tamaño pequeño, Wheaton®
Aparatos de rodillo para botellas
Este equipo convencional para el cultivo en botellas de rotación está diseñado para frascos de rotación de entre 108 y 121 mm de diámetro y de hasta 290 mm de largo.
  • Unidad compacta ideal para trabajos de investigación
  • Se pueden mover dos rodillos exteriores hacia el interior para acomodar botellas de hasta 75 mm de diámetro
  • Cada plataforma puede acomodar dos recipientes (recipientes no incluidos)
Alimentación: 230 V, 50/60 Hz, 35 W.
Velocidad de la botella: 0,1 a 3,8 min⁻¹ (basado en una botella de 110 mm).
An×Pr×Al: 320×325×180 mm.