Aparato de rodillos para producción celular, modular, accionamiento multidireccional, Wheaton®
Proveedor: DWK Life Sciences
WSBMR5030-C WSBMR5070-C WSBMR5031-C WSBMR5060-C WSBMR5060-D WSBMR5030-D
392-0346EA 13870 EUR
392-0346 392-0457 WHEAWSBMR5031-C WHEAWSBMR5060-C WHEAWSBMR5060-D 392-0347
Aparato de rodillos para producción celular, modular, accionamiento multidireccional, Wheaton®
Aparatos de rodillo para botellas
Este aparato de cultivo de rodillos de producción de células estándar permite flexibilidad para la ampliación y producción de cultivos celulares monocapa en botellas de rodillos estándar. El sistema consta de una unidad de accionamiento base y una cubierta de rodillos de cinco posiciones a la que se pueden agregar cubiertas de rodillos adicionales. Un potente motor de DC, con control de velocidad de arranque suave, impulsa las botellas mediante una serie de correas antideslizantes duraderas. El accionamiento en todas las posiciones es un sistema de accionamiento de tracción positiva para botellas de plástico ligeras, en el que cada rodillo se acciona individualmente.
  • Acepta botellas de 108 a 121 mm de diámetro y hasta 550 mm de longitud
  • Rotación suave de rampa controlada digitalmente, precisa a 0,1 rpm
  • Motor sin escobillas de precisión que no requiere mantenimiento
  • LCD brillante para una fácil operación
  • Múltiples configuraciones de cubierta y capacidad disponibles para la flexibilidad del proceso
Potencia: 230 V, a 50/60 Hz, 35 W
Velocidad de la botella: 0,25 a 5,3 rpm (botella de 110 mm)
Advertencia: No debe utilizarse en temperaturas superiores a 40 °C.
Información de suministro: Se suministra sin frascos (disponibles por separado).