Muestreador, MiniSampler
Proveedor: BURKLE
5305-0100 5305-0110
300-1021EA 300 EUR
300-1021 312-1171
Muestreador, MiniSampler
Muestreadores Muestreadores de líquidos
En el muestreador de vacío MiniSampler, el líquido de las muestras solamente entra en contacto con la manguera de aspiración y la botella de pruebas original. La contaminación cruzada se impide en gran medida. Las botellas se cierran inmediatamente una vez tomada la muestra.
● MiniSampler de PE, adecuado para el muestreo en general
● MiniSampler de PTFE, adecuado para líquidos puros
  • Altura de aspiración en función del medio (máx. 5 m)
  • La manguera de aspiración desechable se puede sustituir rápidamente para garantizar que las muestras nunca se contaminen
  • La manguera puede alcanzar zonas de muestreo estrechas y aparentemente inaccesibles
El MiniSampler PE es adecuado para el muestreo general de barriles, bidones y tanques. Incluye diez botellas de PE (100 ml), manguera de succión de PE de 10 m (6 × 8 mm).
Se recomienda el MiniSampler PTFE cuando se necesita la máxima pureza. Incluye una botella de muestra de PFA (180 ml) y una manguera de succión de PTFE de 5 m (6×8 mm).
También es adecuado para aceites viscosos
Información de suministro: En un práctico maletín de transporte con bomba de vacío, cortador de mangueras, peso de manguera de acero inoxidable AISI 304 (1.4301) y 20 precintos para botellas seal-it.