Muestreador para sustancias de viscosidad media, ViscoSampler
Proveedor: BURKLE
5331-2100 5331-2200 5331-1100 5331-1200 5331-1060 5331-2060
331-2160EA 623 EUR
331-2160 331-2161 331-2162 331-2163 331-0038 331-0039
Muestreador para sustancias de viscosidad media, ViscoSampler
Muestreadores Muestreadores de líquidos
ViscoSampler with powerful suction for viscous media. The media is drawn up and discharged using the suction flask.
  • Está fabricado en PTFE/FEP ultrapuro y químicamente inerte para un muestreo libre de contaminación
  • Limpieza fácil – Todas las superficies están exentas de poros y ranuras
  • Impedir que se deposite la suciedad
  • Solamente se utilizan las roscas redondas probadas en el ámbito de la higiene alimentaria
  • Desmontaje y limpieza muy sencillos
Desarrollado especialmente para sustancias viscosas como lodos, sedimentos, arcilla mojada, muestras de suelos, aceites, emulsiones, cremas.
Información accesorios: Empuñaduras codificadas por colores para evitar confusiones disponibles como accesorios.