Bomba de inmersión
Proveedor: BURKLE
5365-7000 5365-7500
300-1038EA 950 EUR
300-1038 300-0358
Bomba de inmersión
Muestreadores Muestreadores de líquidos
Fabricado completamente en latón que no produce chispas, niquelado.
  • La parte superior desatornillable permite una limpieza fácil
  • Peso elevado para una inmersión rápida
  • Asa de transporte resistente
Bomba de inmersión para el muestreo de petróleos crudos, productos líquidos refinados del petróleo, combustibles, gasolinas especiales y de comprobación, fuel-oil, petróleo y lubricantes líquidos conforme a los grupos de explosión IIA, IIB y IIC.
Muestreo dirigido: Se necesitan dos cables de descenso (cable portador y cable de maniobra). Sumergir la bomba de inmersión a la profundidad deseada. Una vez alcanzada la profundidad deseada, tirar del cable de maniobra; la válvula se abre. La muestra entra en la botella. Descargar el cable de maniobra. La válvula se cierra. Extraer la bomba con el cable portador. Vaciar la bomba a través de la válvula de fondo.
Muestreo de suelo: Introducir la bomba de inmersión hasta el fondo con la cuerda. La válvula se abre automáticamente con el propio peso de la bomba de inmersión. La muestra entra en la bomba. Sacar la bomba con el cable portador, la válvula se abre de modo automático. Vaciar la bomba a través de la válvula de fondo.
Certificaciones: Comprobado para el uso en zona de protección contra explosiones 0.
Información para pedidos: Por favor, incluya en el pedido el cable de descenso adecuado.