Muestreador para sustancias viscosas, Mini ViscoSampler
Proveedor: BURKLE
5341-1060 5341-1100 5341-1150
300-1032EA 419 EUR
300-1032 300-1027 300-1028
Muestreador para sustancias viscosas, Mini ViscoSampler
Muestreadores Muestreadores de líquidos
Suction samplers for viscous media such as paste, sludge, cream, or oil.
  • Fácil de limpiar
  • Esterilizable
  • Acero inoxidable V4A (1.4404)/AISI 316 L
Ideal para el uso farmacéutico y cosmética.
Información de suministro: Supplied with a 2 mm suction nozzle, which can be replaced with drills that have a wider aperture for sampling substances with higher viscosity.