Bobinas de funcionamiento manual
Proveedor: BURKLE
5309-0010 5309-0020 5309-0030
300-1023EA 134 EUR
300-1023 300-0015 300-0056
Bobinas de funcionamiento manual
Carretes de mano
Las bobinas de tambor de funcionamiento manual se utilizan para bajar de forma segura las botellas sumergibles y los cilindros de inmersión a la profundidad requerida en pozos, tanques o depósitos y, posteriormente, volver a subirlas. Las bobinas de tambor de funcionamiento manual pueden equiparse con varios cables o cadenas. Si van a recogerse líquidos inflamables o altamente inflamables, deben usarse bobinas de tambor de funcionamiento manual y conducción eléctrica con un cable de conexión a tierra. Las botellas sumergibles deben estar fabricadas con metal que no produzca chispas.
  • Gran capacidad de bobinado de hasta 150 m para cable de 2 mm de diámetro.
  • Anchura de la bobina: interior 44 mm, exterior 55 mm, diámetro de la bobina: interior 100 mm, exterior 180 mm
Información para pedidos: El cable de descenso debe solicitarse aparte.