VWR®, Sample Dippers
Proveedor: VWR Collection
331-0005EA 99.9 EUR
331-0005 331-0006 331-0007 331-0008 331-0009
VWR®, Sample Dippers
Muestreadores Tomamuestras
Inerte. Los mangos atornillados extensibles tiene un núcleo de acero para aportar rigidez y están cuidadosamente encapsulados en PTFE.
  • Muy buena resistencia química, resistente a temperaturas extremas
  • La unidad básica consiste en un contenedor con un solo mango de 600 mm
  • Se puede atornillar un segundo mango (331-0005) en el asa para aportar más longitud
Adecuado para el uso a bajas o altas temperaturas (–200 y +280 °C).