Muestreadores de núcleos, QuickPicker
Proveedor: BURKLE
5322-1300 5322-0300
312-1175EA 347 EUR
312-1175 312-0085
Muestreadores de núcleos, QuickPicker
Muestreadores Muestreadores de sólidos
Hechas con acero inoxidable. Las botellas de muestras están hechas con PE. El QuickPicker (recolector rápido) es apropiado en los casos en los que se extraigan los productos a granel directamente de los sacos, bolsas o contenedores abiertos. La muestra se introduce directamente en las botellas de muestras. Profundidad de muestreo de 300 mm, diámetro de 25 mm, longitud de 50 cm, volumen de 75 ml.
  • Punto extraíble
  • Fácil de manejar y de limpiar
  • Sin bordes ni hendeduras, ni material de muestras residuales
Información de suministro: QuickPicker seMore Product Information