Toma de muestras, StickProof
Proveedor: BURKLE
5338-0410 5338-1100
312-1176EA 570 EUR
312-1176 300-0117
Toma de muestras, StickProof
Muestreadores Muestreadores de sólidos
Stainless steel sampler for powders. The conical inlet allows for collection of different sample sizes, up to approximately 50 ml. Constructed without edges, grooves or crevices for easy cleaning. The sample is collected directly into the sampling bag which is held in place with the included clamp. StickProof borehole diameter 25 mm; chamber length 120 mm. Sampling bags: 170×120 mm for 400 ml.
  • La boquilla es delgada para que se pueda insertar de manera sencilla y a bastante profundidad
  • Superficie pulida por electrólisis
  • Distintos tamaños de muestras, hasta 50 ml
  • acero inoxidable V4A (1.4404)/AISI 316 L
Información de suministro: Completos con pinza y 100 bolsas de muestreo de polietileno.