Perforador de hielo
Proveedor: BURKLE
5323-0200 5323-2010 5323-0190
312-0072EA 474 EUR
312-0072 312-0086 300-0357
Perforador de hielo
Muestreadores Muestreadores de sólidos
Muestreador de ultracongelados en el sector de la alimentación y artículos de lujo, y de sustancias semisólidas. La broca hueca muy robusta corta rápidamente el material de muestra con su corona de sierra afilada. Se puede cortar un cilindro de muestra (muestra de sección transversal).
  • Acero inoxidable AISI 316L (1.4404) / AISI 316 Ti (1.4571)
  • Esterilizable
  • Muestra de corte transversal
El taladro para hielo se puede montar en una máquina perforadora comercial estándar. La broca perfora rápida y fácilmente hasta la profundidad deseada en el material congelado. Esto hace posible cortar una muestra de núcleo representativa de todas las capas del medio congelado sin gastar un gran esfuerzo. Se pueden tomar muestras de testigos de perforación desde una profundidad de perforación de hasta 100 o 200 mm, según el diseño. El eyector facilita la liberación de la muestra del cabezal de perforación.
El taladro es esterilizable y adecuado para su uso con alimentos. El taladro de hielo es ideal para el control de calidad en las industrias de alimentos y piensos, y también es adecuado para tomar muestras de carne congelada para inspecciones de carne. También se pueden muestrear fácilmente otras sustancias ultracongeladas con el taladro de muestreo, como los líquidos congelados.
Información de suministro: Completo con estuche.