Agitador de microplacas, PMS-1000
Proveedor: Grant
Grant-bio
444-0041EA 543 EUR
444-0041
Agitador de microplacas, PMS-1000
Agitadores de laboratorio Agitadores de Microplaca
Agitador de microplacas compacto que proporciona una agitación fiable y regulable para microplacas de 96 y 384 pocillos de fácil configuración y temporizador digital. Puede ajustarse el control de velocidad variable en un amplio intervalo para adaptarse a la aplicación: una velocidad baja garantiza que no se salga el contenido del pocillo; una agitación más fuerte proporciona una aireación eficaz sobre la reducida superficie de cada pocillo. Una sencilla fijación mediante tornillos permite un rápido y fácil montaje de cualquier placa estándar, con lo que las placas quedan bien aseguradas. Ideal para uso en aplicaciones de inmunología, biotecnología, microbiología y farmacología.
  • Temporizador integral, 1 min a 24 horas, con apagado automático
  • Fuente de alimentación de bajo voltaje y bajo consumo de energía
  • Puede usarse de 4 a 40 °C (humedad relativa del 80%, sin condensación), en una incubadora o cámara fría
Conformidad con IEC61010, partes 1 y 2
Certificaciones: Conformidad con IEC61010, partes 1 y 2
Información de suministro: Suministrado con plataforma para 2 microplacas; plataforma de 4 placas intercambiable, disponible por separado.